Learn More
Uvex™ Fleece-Jacke basic 8950-schwarz
49.41 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23255" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23255" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5 XL
6 XL
Beschreibung
- Material:100 % Polyester
- Der ideale Partner für das ganze Jahr:Wärmt separat getragen bei kühlen Temperaturen oder bei schlechter Witterung in Kombination mit anderen Wetterjacken
- Stehkragen und Reißverschlussblende mit Kinnschutz, sichtbarer Reißverschluss aus Kunststoff vorne in der Mitte
- 1 Brusttasche links und 2 Seitentaschen mit sichtbaren Reißverschlüssen aus Kunststoff, Kontrastnähte, Saum mit Gummizug weitenverstellbar, verlängerter Rücken, hohe Atmungsaktivität, Reflexdetails für bessere Sichtbarkeit
- Größe:S bis 6XL
- Pflege: Waschbar bei 30 °C, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, bügeln:1 Punkt, nicht chemisch reinigen
Spezifikation
Größe | 3XL |
Geschlecht | Herren |
Farbe | Schwarz |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Einwegprodukt | Nein |