Learn More
Fisherbrand™ Farbiges Etikettenklebeband, Regenbogenfarben
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
55.68 CHF - 56.10 CHF
Spezifikation
Format | Klebeband |
---|---|
Produkttyp | Farbiges Etikettenklebeband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ölbeständig, wasserfest, säurebeständig und hervorragend für die Farbcodierung geeignet |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -10 bis +250 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | -23 °C° bis +121 °C° |
Produktcode | Marke | Menge | Enthält | Dimensions (LxW) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Enthält | Dimensions (LxW) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15875303
|
Fisherbrand™
|
12/Packung | 1 blau, 2 rosa, 2 grün, 2 rot, 1 orange, 2 gelb, 2 weiß | 14 yd. x 1 in. | 1 in. |
56.10 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
12737527
|
Fisherbrand™
|
24/Packung | 3 blau, 3 rosa, 3 grün, 3 rot, 4 gelb, 3 orange, 5 weiß | 14 yd. x 0,5 in. | 0,5 in. |
55.68 CHF
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
Erhältlich als Rollen mit 14 Yard (13 m).
- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
- Haften an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
- Sauber und einfach entfernbar
Bänder werden ohne Spender geliefert.
Bestellinformation
Spender separat erhältlich.
Spezifikation
Klebeband | |
Ölbeständig, wasserfest, säurebeständig und hervorragend für die Farbcodierung geeignet | |
-23 °C° bis +121 °C° | |
13 m |
Farbiges Etikettenklebeband | |
-10 bis +250 °F | |
14 yd. (2,01 m) | |
1 in. Beschriftung |