Learn More
Fisherbrand™ Rückführbares Kreis-Laser-Infrarot-Thermometer mit Typ K und Kalibrierung; 12:1-Verhältnis
Messen und überwachen Sie zwei Messwerte gleichzeitig
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
Mit zwei Laserstrahl-Sichtungen für mehr Genauigkeit.
- Dank der integrierten NIST‑Traceable Kalibrierung erhalten Sie genaue, zuverlässige Messergebnisse
- IR-Bereich: -76 bis 1022 °F und -60 bis 550 °C
- Die Auflösung beträgt 0,1 °, die Genauigkeit beträgt ±2 % oder 2 °C + 2 %
- Der einstellbare Emissionsgrad kann in Schritten von 0,01 von 0,1 bis 1,00 eingestellt werden
- Sichtfeld ist 12:1
- Typ K-Bereich: -83 bis 2552 °F und -64 bis 1400 °C
- MIN/MAX, Durchschnitt, aktuelle Temperatur zusammen mit: Emissionswert, maximaler Speicher, minimaler Speicher, Differenz, Durchschnitt (zeitgewichtet), Alarm für hohe Temperatur, Alarm für niedrige Temperatur und Sondentemperatur, °F/°C
- Kreispunkt-Laser zeigen den Durchmesser des zu messenden Bereichs an, um eine bessere Annäherung des Ziels zu erreichen
- Akustischer, vom Benutzer einstellbarer, hoher und niedriger Alarmton außerhalb des zulässigen Bereichs
- Die Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die Anzeige bei schlechten Lichtverhältnissen
- Größe: 7 x 3,75 x 2 in.; Gewicht: 9 oz.
- 1 Jahr Garantie
Das IR-Thermometer verfügt über Kreispunktlaser, die den Außendurchmesser der zu messenden Oberfläche für optimale Messungen anzeigen.
Bestellinformation
Abmessungen: 7 x 3.75 x 2 in. (17.8 x 9.5 x 5 cm). Gewicht: 9 oz. (0.2 kg)
Certifications
Die Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
NIST-konform | |
0,1 bis 1 in 0,01-Stufen | |
7 Zoll | |
Perlenförmiger Kabelfühler Typ K und zwei Alkalibatterien Typ AAA | |
Typ K | |
9 oz. | |
3.75 Zoll | |
550 °C | |
- 60 ° bis + 550 °C | |
LED |
2 x 3.75 x 7 in. (5 x 95 x 178 mm) | |
Lebensmittel-, Pharma-, Erdöl-, Elektronik- und Biowissenschaften-Industrie, Reinräume und Feldanwendungen | |
178 mm | |
5 cm | |
0.1°C | |
0.255 kg | |
2 Zoll | |
−60 °C | |
±2 % oder 2 °C +2 % | |
95 mm |