Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinations-ISEs für Festkörper, Quecksilber-frei: Bromid
Zur Bestimmung von Bromid, Chlorid, Kupfer, Zyanid, Fluorid, Blei und Silber-/Sulfid
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zur Bestimmung von Bromid, Chlorid, Kupfer, Zyanid, Fluorid, Blei und Silber-/Sulfid
Eigenschaften
- Geringe Drift, schnelles Ansprechverhalten, hohes Selektivitätsverhältnis, gute thermische Stabilität und großer Arbeitsbereich
- Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
- Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
- Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
- Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific Technical Applications abgesichert
Kombinationsmodelle
- Mit einer homogenen Sensormembran mit schnellem Ansprechverhalten, minimaler Probenrückhaltung, verbesserter Präzision und niedrigeren Nachweisgrenzen für viele Anwendungen
- In einem Glas- oder Epoxidschaft, der Sensor- und Referenzzellen in einer einzigen Sonde enthält
- Erkennt Bromid in wässrigen Lösungen (und in bestimmten nicht-wässrigen Lösungen)
- Für Tests von biologischen Flüssigkeiten, Böden, Pflanzen, Lebensmitteln, Wasser und Abwässern
- Methode durch ASTM™ zugelassen
- Glasschaft
Spezifikation
Tests von biologischen Flüssigkeiten, Böden, Pflanzen, Lebensmitteln, Wasser und Abwässern | |
0.5 Zoll | |
13-620-834 | |
108 mm | |
0.4 bis 79000 ppm | |
ASTM | |
S2-, I-, CN-, hohe Konzentrationen von Cl-, NH3 | |
0 °C bis 80 °C | |
Kombinations-ISE |
BNC-Anschluss | |
13 mm | |
4.25 Zoll | |
Glasschaft | |
32 °F bis 176 °F | |
2 bis 14 | |
Bromidkombination | |
0 bis 80 °C |