Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinations-ISEs mit Polymermembran, Quecksilber-frei: Nitrat
Schnelle und genaue Messungen von Kalzium-, Nitrat- und Kaliumionen in wässrigen Lösungen über einen breiten Konzentrationsbereich
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 11520144
  • 835.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnelle und genaue Messungen von Kalzium-, Nitrat- und Kaliumionen in wässrigen Lösungen über einen breiten Konzentrationsbereich
Im Epoxidharzschaft versiegelter Sensor
  • Sensormodule enthalten eine flüssige interne Fülllösung in Kontakt mit einer gelierten organophilen Membran
  • Die Membran ist mit einem selektiven Ionenaustauscher für die gesuchten Ionen imprägniert
  • Die Sensoren sind in einem robusten Epoxidschaft mit eingebauter Referenzhalbzelle versiegelt
  • Für schnelle und genaue Messungen in wässrigen Lösungen über einen breiten Konzentrationsbereich
  • Der Epoxidschaft sorgt für chemische Beständigkeit
Eigenschaften
  • Harter, chemisch beständiger Epoxidschaft
  • Im Gehäuse versiegelter Membranensatz
  • Kontinuierliche elektrische Abschirmung und Isolierung der internen Elemente, Kabel und Anschlüsse
  • Äußerst stabile, reproduzierbare Messwerte mit einem Minimum an elektrischem Rauschen
  • Niedrigere Nachweisgrenzen als herkömmliche ISEs
  • Die schnelle Reaktionszeit senkt die Kosten pro Test
  • Einzeln geprüft, nach GLP-Anforderungen serialisiert und durch den Support der Mitarbeiter von Fisher Scientific Technical Applications abgesichert
Abmessungen (T x B H)
  • Durchmesser: Gehäuse 0.5 in. (12.7 mm), Kappe 0.625 in. (16 mm)
  • Länge: Gehäuse 4 in. (10.2 m), Kappe 1 in. (2.5 cm); Gesamtlänge 5 in. (12.7 cm)
Nitrat-Elektrode
  • Einsatz in der Umweltverträglichkeitsprüfung, Bioresearch, Pharmaproduktion
  • Bestimmung von Nitrat in Böden, Pflanzen, Abwässern, Düngemitteln, Sprengstoffen, Fleisch und Beizbädern
  • Fülllösung: 0.1 M (NH4)2SO4/0.01 M KCl (mit Ag+)
Spezifikation
Spezifikation
Luftverschmutzungstests, biologische Forschung, Arzneimittelherstellung, Bestimmung von Nitrat in Böden, Pflanzen, Kanalabfällen, Düngemitteln, Sprengstoffen, Fleisch und Beizbädern
0.5 Zoll
15.8 mm
5 Zoll
Epoxidschaft
32 °F bis 88 °F
Cl2-, NO-, Br-, CN-, CIO-3, I-, CIO4-
∽ 1 min oder weniger
0 °C bis 40 °C
Membrankombinations-ISE
BNC-Anschluss
12.7 mm
0.1 M (NH4)2SO4/0.01 mol/l KCl mit Ag+
127 mm
0.5 bis 62000 ppm
2 bis 12
100 Megaohm
Nitrat
0 bis 40 °C