Learn More
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex Pipettenspitzen mit Filter
Minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination. Diese Spitzen vereinen die Ergonomie einer Standardspitze und die Sicherheit einer Filterspitze.
Marke: Thermo Scientific™ 94056710
163.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21920" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.70000kg
Beschreibung
Minimieren Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit Thermo Scientific™ Finntip™ Flex Pipettenspitzen mit Filter, die die Ergonomie einer Finntip Flex Standardspitze mit der Sicherheit einer Filterspitze kombinieren. Steril und frei von DNA, DNase und RNase. Ideal für PCR-Anwendungen und das Pipettieren von radioaktiven und infektiösen Proben. Die Filter aus einer inerten, nicht abdichtenden Polyethylenmatrix verhindern effektiv die Übertragung von Kontaminationen von der Pipette auf die Probe.
Bestellinformationen:
Lieferung erfolgt in vakuumverpackten sterilisierten Spitzen-Racks.
Empfohlen für:
Empfindliche Anwendungen wie PCR und das Pipettieren von radioaktiven und infektiösen Proben.
Spezifikation
Finntip Flex Filter 1000 μl, steril | |
mit Filter | |
8,7 cm | |
Blau | |
FinnTip™ Flex |
1000 μl | |
steril | |
Gestell | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ | |
steril & PCR-fähig |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.