Learn More
Merck Filtereinheit
Sparen Sie sich den Probentransfer bei der Zentrifugenfiltration. EMD Millipore Steriflip™ Vakuumfilteraufsätze für Röhrchen bieten Leistung und Komfort in Einem. Verbinden Sie es einfach mit einem Probenröhrchen, drehen Sie es um und filtern Sie es. 0.22 µm-Filter aus PES, graduiertes 50 ml-Zentrifugenröhrchen und Röhrchenkappe inbegriffen.
Marke: Merck SCGP00525
369.31 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
Leistung und Komfort in Einem- Macht den Probentransfer überflüssig
- Verbinden Sie die Einheit mit dem 50 ml-Zentrifugenröhrchen, in dem sich die Probe befindet
- Drehen Sie es um und legen Sie Vakuum an
- Sammeln Sie das Filtrat in dem mitgelieferten 50 ml-Zentrifugenröhrchen (Filtrat)
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Millipore Express™ 40 mm-Membran aus Polyethersulfon (PES) 0.22 μm-Poren
- Bietet schnellen Durchfluss und geringe Proteinbindung
- Umfasst Filter, ein graduiertes 50 ml-Zentrifugenröhrchen sowie eine Röhrchenkappe
Spezifikation
Durchsichtig | |
Ja | |
PES | |
Steril | |
Klärung von wässrigen Lösungen mit geringer Proteinbindung | |
25/Packung | |
Steriflip-GP Filtereinheit | |
0,6 mL | |
40 mm |
|
|
MBS/Polypropylen | |
0,22 μm | |
7 cm2 | |
25/Packung | |
45 °C | |
50 mL | |
13,8 cm |