Learn More
Ohaus™ FD Portionierungswaage für Anwendungen im Lebensmittelbereich
Eine Mehrzweck-Portionierungswaage für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
715.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit | 120 h |
---|---|
Akkutyp | Interner, wiederaufladbarer, versiegelter Bleiakku. |
Kalibrierung | Vom Anwender auswählbare externes Messbereichs- oder Linearitätskalibrierung |
Zertifizierung/Konformität | NSF, HACCP |
Bauweise | Gehäuse und Plattform aus Edelstahl, Füllstandsanzeige vorn |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11870152
|
Ohaus™
71170445 |
Gehäuse FD15 |
715.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11860152
|
Ohaus™
71170444 |
Gehäuse FD6 |
715.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der OHAUS FD ist eine robuste, vielseitig einsetzbare Portionierungswaage für den Lebensmitteldienstleistungssektor. Dank der leicht zu reinigenden Oberfläche, der schnellen Anzeige und der hoch präzisen Wägezelle ist die FD ideal zum Portionieren und Kontrollwiegen. Die OHAUS FD-Waage wurde für den Einsatz in Restaurants, Bäckereien, der Lebensmittelherstellung und anderen Bereichen entwickelt, die einen schnellen Betrieb und Flexibilität erfordern. Sie bietet Haltbarkeit und Sauberkeit in einem wirtschaftlichen Design.Spezifikation
120 h | |
Vom Anwender auswählbare externes Messbereichs- oder Linearitätskalibrierung | |
Gehäuse und Plattform aus Edelstahl, Füllstandsanzeige vorn | |
Membranschalter mit 4 Knöpfen | |
<2 Sekunden | |
FD Serie Lebensmittel-Portionierungswaage | |
300 mm | |
71 mm | |
9 VDC 0,5 A AC-Wandadapter, 100/120 VAC 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Interner, wiederaufladbarer, versiegelter Bleiakku. | |
NSF, HACCP | |
5-stelliges, blaues LCD-Display mit 7 Segmenten und Hintergrundbeleuchtung | |
IP43 | |
-10 °C bis +40 °C | |
Pound, Dezimalunze, 3/4, 1/2 und 1/4 Bruchunze, Gramm, Kilogramm, kombinierte lbs.:oz.-Anzeige (entweder dezimale oder fraktionierte Unzen) | |
223 mm | |
3,6 kg | |
9/100 bis 120 V |