Learn More
Thermo Scientific™ Eutech&trade pH 6+ Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
473.80 CHF - 542.50 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (mV) | ±1 mV |
---|---|
Genauigkeit (pH) | ±0,01 |
Akkutyp | 4 AAA-Baterien, 1.4 V |
Kalibrierpunkte | Bis zu 5 Punkte |
Displaytyp | LCD |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11549164
|
Thermo Scientific™
01X245025 |
Eutech pH 6+ pH-Messgerät mit ATC-Elektrode ECPHTEM01P, Gummirüstung/Ständer |
473.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11569164
|
Thermo Scientific™
01X245028 |
Eutech pH 6+ pH-Messgerät mit ATC-Elektrode ECPHTEM01P & pH-Trageset (enthält 1 x 4.01, 7.00 pH-Pufferlösungen, Aufbewahrungslösung und 1 x deionisiertes Spülwasser – je 60 ml), Gummirüstung/Ständer |
542.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen. Das Eutech™ pH 6 + Messgerät ist eine ideale Wahl für pH-Anwendungen aus der breiten Palette von pH-Messgeräten, die Eutech™ anbietet.
Merkmale:
- Mehrpunktkalibrierung (bis zu 5 Punkte) mit Auto-Buffer-Erkennung – Auswahl zwischen USA-, NIST- oder Reinwasser-Pufferstandards mit±0.01-pH-Genauigkeit
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) – optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
- Die Haltefunktion friert kurzzeitig den Messwert ein, um die Anzeige und Aufnahme zu erleichtern
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
- Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
- Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
- Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
- pH-Pufferoptionen: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA),1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST), 4.10, 6.97 (Pb)
Spezifikation
±1 mV | |
4 AAA-Baterien, 1.4 V | |
LCD | |
minus 1000 bis + 1000 mV | |
pH 0.01 | |
Automatische Abschaltung nach 17 Minuten; Haltefunktion und Selbstdiagnosemeldungen | |
± 0.05 °C | |
0.1 °C |
±0,01 | |
Bis zu 5 Punkte | |
Säure, Alkalinität, Leitfähigkeit, Temperatur, pH, Alkalinity, Conductivity, Temperature, pH | |
pH 0.00 bis 14.00 | |
0 °C bis 100,0 °C | |
1 mV | |
Automatisch/Manuell (0 bis 100 °C) |