Learn More
Ethylthiophen-3-acetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Ethyl thiophene-3-acetate is used in the syntheses of poly(thiophene-3-acetic acid) and solution-processable polymers, which consist of polythiophene main chain and alkyl and oligoaniline side groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylthiophen-3-acetat wird in den Synthesen von Poly(thiophen-3-essigsäure) und lösungsverarbeitbaren Polymeren verwendet, die aus Polythiophen-Hauptketten und Alkyl- und Oligoanilin-Nebengruppen bestehen.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Ethylthiophen-3-acetat wird in den Synthesen von Poly(thiophen-3-essigsäure) und lösungsverarbeitbaren Polymeren verwendet, die aus Polythiophen-Hauptketten und Alkyl- und Oligoanilin-Nebengruppen bestehen.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl thiophene-3-acetate |
Dichte | 1.137 |
Siedepunkt | 110°C to 114°C (6 mmHg) |
Flammpunkt | 103°C (217°F) |
Brechungsindex | 1.51 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 122555 |
IUPAC-Name | Ethyl-2-(thiophen-3-yl)acetat |
Formelmasse | 170.23 |
Reinheit (%) | 98% |