Learn More
Ethylacetat, puriss., p.a., ACS-Reagenz, reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
223.78 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21688" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21688" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
35 kg
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylacetat |
Schmelzpunkt | -84 °C |
Dichte | 0.902 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 77 °C |
Menge | 4 x 2.5 l |
Explosionsgrenze | 2.2 bis 11.5 % (38 °F) |
Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
Zündpunkt | 801 °F |
Geruch | Wie Obst |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethyl acetate
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.