Learn More
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5.0 ml. Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
Marke: Eppendorf™ 0030122364
Additional Details : Gewicht : 2.45000kg
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5,0 ml.Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
Eppendorf Tubes™ 5,0 ml mit Schraubverschluss, Starterpack, 5,0 ml, 400 Röhrchen (2 Packungen mit je 2 Beuteln), 2 Racks (mit je 12 Positionen), weiß, 8 Universaladapter für Rotoren mit Bohrungen für 15 ml konische Röhrchen, PCR-sauber, farblos – Ergonomischer Betrieb: Schnappverschluss – einfache, praktische und ergonomische einhändige Bedienung Schraubverschluss – abgeflachte und gerillte Seiten sorgen für optimalen Halt und eine benutzerfreundliche Handhabung. Breiter Betriebstemperaturbereich: Röhrchen mit Schraubverschluss: -86 °C bis 100 °C. Röhrchen mit Schnappverschluss: -86 °C bis 80 °C (bei Verwendung des Clips ≤ 100 °C) – Material: Außergewöhnlich hochwertiges, transparentes Polypropylen, frei von Plastifizierern, Bioziden oder Spritzgießmitteln, für zuverlässige Testergebnisse – Zertifizierte Reinheit: Erhältlich in chargenspezifischen zertifizierten Reinheitsgraden Eppendorf Quality, PCR-rein, steril und Eppendorf Biopur™ Gütegrad. Zentrifugensicherheit: Maximale Sicherheit und Stabilität für Zentrifugation bis zu 25.000 x g. Schnelle und effiziente Protokolle. Konische Form: Kompatibel mit Zubehör für konische 15 ml-Röhrchen – viele vorhandene Adapter und Racks können verwendet werden. Probenrückgewinnung: Röhrchen mit 5 ml-Schnappverschluss sind in Eppendorf LoBind™ Material erhältlich, um maximale Rückgewinnung wertvoller Proben zu erreichen – Für lichtempfindliche Proben bernsteinfarben erhältlich.Spezifikation
HDPE | |
5 mL | |
400 tubes (2 packages with 2 bags of 100 each), 2 racks (with 12 locations each), white, 8 universal adapters for rotors with bore holes for 15 mL conical tubes | |
Non-sterile | |
0.169 oz. | |
-86 °C° bis +100 °C° | |
ja | |
25.000 × g |
Farblos | |
Rohr: Polypropylen, Schraubverschluss: HDPE | |
400 Tubes (4 Bags x 100 Tubes), 2 racks, 8 universal adapters | |
Autoklavierbar | |
Schraubverschluss | |
Nein | |
Microcentrifuge Tube (PCR Clean) | |
PCR Clean |