Learn More
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5.0 ml. Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
Marke: Eppendorf™ 0030122402
Additional Details : Gewicht : 1.05480kg
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5,0 ml.Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
- Der konische Boden ermöglicht die Verwendung in vorhandenen Verbindungsstücken und Gestellen
- Hergestellt aus transparentem Polypropylen für eine gute Sichtbarkeit von Pellets
- Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln
- Die Probenverdampfung während der Lagerung und Inkubation wird durch eine präzise Deckelversiegelung minimiert
- Ein versehentliches Öffnen des Deckels wird von −86 bis 80 °C durch Klappdeckel verhindert
- Die Zentrifugationsstabilität von bis zu 25,000 x g verhindert den Bruch des Röhrchens
Anwendungen
- Einfachere Verarbeitung von Proben bis 5 ml
- Höhere Erträge bei der DNA-Isolierung, insbesondere bei Proben mit einer begrenzten Menge an Ausgangsmaterial
- Komfortable und sichere Zellkulturanwendungen
- Einfacherer Probenzugang für ein geringes Kontaminationsrisiko
- Vorbereitung von Master-Mischungen und Puffern
- Weniger Lagerplatz erforderlich
- Sichere Zell- und Gewebelyse
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
Beutel | |
Ja | |
Konisch | |
Microcentrifuge Tube | |
Forensischer DNA-Gütegrad |
5 mL | |
4 x 50 | |
Nicht steril | |
0.169 oz. | |
Mit Schraubverschluss | |
25000 x G |