Learn More
Eppendorf™ PCR-Kappenstreifen, flach
Alle Vorteile weißer reflektierender Wells im PCR-Röhrchenformat
Marke: Eppendorf™ 0030124847
Additional Details : Gewicht : 0.05200kg
Beschreibung
- Strips with eight microcaps for 0.1 and 0.2 mL wells
- Easy and rapid sealing of Eppendorf twin.tec PCR Plates, PCR strips and other standard multiwell plates
- Flat Cap Strips are suitable for real-time PCR
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
Bestellinformation
Hinweis: Kat.-Nr. E951022109 enthält Röhrchen und Kappen; andere Produkte umfassen entweder das eine oder das andere.
Spezifikation
Frei von humaner-DNA, DNase, RNase, PCR-Inhibitoren | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Flach | |
10 x 12 Streifen |
120 Packung | |
0.1 und 0.2 ml-Streifen, PCR-Platten und weitere Standard-Mehrfachwell-Platten mit einfacher und wirksamer Versiegelung | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
8-Deckelstreifen, flach |