Learn More
(+/-)-Epichlorhydrin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11432498
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
106-89-8
C3H5ClO
92.522
MFCD00005132
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
7835
CHEBI:37144
2-(Chloromethyl)Oxiran
C1C(O1)CCl
106-89-8
C3H5ClO
92.522
MFCD00005132
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
7835
CHEBI:37144
2-(Chloromethyl)Oxiran
C1C(O1)CCl
Epichlorohydrin is used in the manufacture of polyamines and polyquaternary ammonium salts, as flocculents in water and wastewater treatment. It is used in the synthesis of surface active agents for washing products and toiletries. Polyamine-epichlorohydrin resin is used in paper industry to improve paper wet-strength. It acts as a chemical intermediate and widely used in the manufacture of epoxy resins, epichlorohydrin elastomers and polyamide-epichlorohydrin resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Epichlorhydrin wird bei der Herstellung von Polyaminen und polyquaternären Ammoniumsalzen als Flockungsmittel in der Wasser- und Abwasseraufbereitung eingesetzt. Es wird für die Synthese von oberflächenaktiven Wirkstoffen für Waschprodukte und Toilettenartikel verwendet. Polyamin-Epichlorhydrinharz wird in der Papierindustrie zur Verbesserung der Nassfestigkeit von Papier verwendet. Es fungiert als chemisches Zwischenprodukt und wird häufig bei der Herstellung von Epoxidharzen, Epichlorhydrin-Elastomeren und Polyamid-Epichlorhydrin-Harzen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und organischen polaren Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+/-)-Epichlorohydrin
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 1.182
Siedepunkt 115°C to 117°C
Flammpunkt 32°C (90°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Like Chlorine
Brechungsindex 1.438
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2023
Beilstein 79785
Merck Index 14,3611
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and organic polar solvents.
Formelmasse 92.53
Reinheit (%) 99%