Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Envirochek™ HV Probenkapsel aus Polyester
Envirochek™ HV-Kapseln sind für die Konzentration und Rückgewinnung von Cryptosporidium-Oozysten und Giardia-Zysten zugelassen.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 12099
Additional Details : Gewicht : 0.22700kg
Beschreibung
- Zugelassen für die Konzentration und Rückgewinnung von Cryptosporidium-Oozysten und Giardia-Zysten von bis zu 50 l Wasser gemäß EPA-Methode 1623.1 mit einem schnelleren, sichereren und einfacheren Protokoll als andere Methoden, einschließlich der Verarbeitung von bis zu 8 Proben auf einmal mit unserem Schüttler
Spezifikation
Urethan-Kleber | |
1 μm | |
1300 cm2 | |
Je 1 |
Polypropylen, gesponnen | |
Unsteril | |
Polycarbonat | |
Gerader# Schlauchanschluss |