Learn More
Merck Farbstandards
Filterfarbstandards für Kits zur Flüssigkeitsprobennahme
89.50 CHF - 328.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10106730
|
Merck
ASTM03701 |
Für die Probenahme von Turbinenkraftstoffen, Wasser und anderen Flüssigkeiten durch Millipore Monitore zur Kontaminationsanalyse vor der gravimetrischen oder kolorimetrischen Analyse. | ASTM Farbtabelle |
328.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10134263
|
Merck
XX6210000 |
Membranfilter-Vergleich | Babcock und Wilcox Farbkarte |
89.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Descrizione
- ASTM03701 ist ein ASTM-Farbstandarddiagramm
- XX6210000 ist ein Diagramm mit den Farbstandards Babcock und Wilcox
Specifica
Science |