Learn More
Merck 13 Nicht sterile Millex™ Spritzenfilter, Nylonmembran
Umspritztes Gehäuse aus Polypropylen mit optimierter Konstruktion
320.00 CHF - 3000.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Nylon |
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Probenvorbereitung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Art des Auslasses | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Art des Auslasses | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12313710
|
Merck
SLGNX13NL |
13 mm | Männlicher Luer-Stecker | 100Pack |
441.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11772524
|
Merck
SLGNX13NK |
13 mm | Männlicher Luer-Stecker | 1000Pack |
2980.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12521259
|
Merck
SLGNX13TL |
13 mm | Schlauchauslass | 100Pack |
449.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10069982
|
Merck
SLGN033NK |
33 mm | Männlicher Luer-Stecker | 1000Pack |
3000.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10611585
|
Merck
SLGN033NS |
33 mm | Männlicher Luer-Stecker | 50Pack |
320.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10237762
|
Merck
SLGN033NB |
33 mm | Männlicher Luer-Stecker | 250Pack |
1290.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
- Aufgrund ihrer großen Beständigkeit gegenüber chemischen Lösungen sind die Nylonmembranen sowohl für wässrige als auch organische Lösungen geeignet
- Die Filter sind aufgrund des umspritzten Polypropylengehäuses robuster und ermöglichen so eine schnellere Filterung von Lösungen bei einem maximalen Gehäusedruck von 150 psig (10 bar)
- Durch die optimierte Gehäusekonstruktion verbleibt 50 % weniger Volumen im Filter als bei herkömmlichen 13 mm-Filtern, sodass eine maximale Probenrückgewinnung erreicht wird
- Der vollautomatische Fertigungsprozess mindert das Kontaminationsrisiko und erfüllt pharmazeutische Anforderungen
- Der Membrantyp ist eindeutig am farbcodierten Band am Gehäuse erkennbar
Bestellinformation
Einlass-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™/männlicher Luer-Slip.
Spezifikation
Ja | |
0,2 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Spritzenfilter |
Nylon | |
Unsteril | |
PP |