Learn More
Bel-Art™ X416 EcoTensil Disposable Paper Sampling Spoon 10m
Zur Verwendung bei der Probenahme und bei der Entnahme von Materialien im Labor. Der EcoTensil™ Einwegprobenlöffel aus Papier kann flach gelagert werden und lässt sich leicht zu einem funktionellen Löffel zusammenfalten.
Marke: Bel-Art™ H36740-1030
Additional Details : Gewicht : 0.07100kg
Benachrichtigungen:
EcoTensil™ Löffel sind nicht für die Messung genauer Materialmengen vorgesehen.
Beschreibung
- Beschichtet, um Pulvern, Gelen und halbfesten Stoffen standzuhalten
- Verbrauchen 50 bis 90 % weniger Material und Platz als Kunststofflöffel
- Kompostierbar (ASTM D6868) und recycelbar
- Wird als Wägeschiffchen verwendet
Spezifikation
416 Packungen | |
Weiß | |
Einweg-Probenlöffel aus Papier | |
1.5 Zoll | |
3,8 cm | |
Einwegpapier |
10 ml | |
Ja | |
5 Zoll | |
3,8 cm | |
12,7 x 3,8 cm (5 x 1,5 in.) | |
12,7 cm |