Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ GL 45 HPLC-Multiport-Anschlusskappen für DURAN™ HPLC-Reservoirflaschen
DURAN™ GL 45 HPLC-Multiport-Anschlusskappen reduzieren die VOC-Belastung im Labor aufgrund falsch abgedichteter Lösungsmittelreservoirs. Sie bestehen aus PTFE und verfügen über drei Anschlüsse für PTFE-Schläuche.
Marke: DWK Life Sciences™ 292312801
80.56 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Produkttyp: HPLC-Multiport-Anschlusskappe
- Gewinde: GL 45
- Material (Körper): PTFE
- Farbe: Blau/weiß
- Anzahl der Anschlüsse: 3
- Anschlussdurchmesser: Innendurchmesser 3,2 mm (0,125 in.)
- Im Lieferumfang enthalten: 3 x ETFE-Stecker (1/4 in. -28) und 1 x TFE/Propylen-O-Ring
Spezifikation
3 x ETFE-Stecker, 1 x TFE/Propylen-O-Ring | |
HPLC-Multiport-Anschlusskappe | |
3 | |
DURAN™ HPLC-Reservoirflaschen | |
Nicht autoklavierbar |
HPLC | |
Blau, weiß | |
PTFE, ETFE, TFE, Propylen | |
GL 45 |