Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filternutsche
Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden.
Marke:  DWK Life Sciences 258526404
631.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.05200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10614481
  • 665.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Filternutschen besitzen einen Glassinterboden, der als Filtermedium dient und kein weiteres Filterpapier bedarf.
  • Filternutschen werden über eine konische Gummidichtung (GUKO) mit der Saugflasche verbunden
  • Aus DURAN™ Glas mit den bewährten Eigenschaften, wie chemische Resistenz und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
202 mm
Boro 3.3
Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Feinfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung
4
4000 mL
ja
175 mm