Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filternutsche
Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden.
Marke: DWK Life Sciences 258523201
102.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.34000kg
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Filternutschen besitzen einen Glassinterboden, der als Filtermedium dient und kein weiteres Filterpapier bedarf.- Filternutschen werden über eine konische Gummidichtung (GUKO) mit der Saugflasche verbunden
- Aus DURAN™ Glas mit den bewährten Eigenschaften, wie chemische Resistenz und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
107 mm | |
Boro 3.3 | |
Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Feinfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung | |
2 |
500 mL | |
ja | |
95 mm | |
Je 1 |