Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtertiegel
Filtertiegel sind Filter, die wie Filternutschen bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Sie eignen sich besonders gut für Niederschläge, die bis zu Gewichtskonstanz getrocknet werden müssen.
Brand: DWK Life Sciences 258512204
181.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Description
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Filternutschen sind Filter, die bei einer Fest-Flüssig-Trennung mittels Vakuum verwendet werden. Filternutschen besitzen einen Glassinterboden, der als Filtermedium dient und kein weiteres Filterpapier bedarf. Filtertiegel sind ebenfalls Filternutschen. Sie unterscheiden sich lediglich im Fehlen des Stiels. Dies ermöglicht jedoch ein sicheres Abstellen der Nutsche und weitere Arbeitsschritte wie z. B. das Trocknen des Filterrückstandes auf dem Filter in einem Vakuumexsikkator.- Filtertiegel besitzen keinen Stiel damit der Tiegel sicher abgestellt und z. B. der aufgefangene Feststoff getrocknet werden kann
- Verengt sich zum Boden hin und mindert eine potentielle Verschmutzung der Gummimanschette
- Aus DURAN™ Glas mit den bewährten Eigenschaften, wie chemische Resistenz und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Specifications
36 mm | |
Boro 3.3 | |
Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Trennung und Weiterverarbeitung des Filterrückstands; Filtration bei reduziertem Druck; Filterung; Passende Gummischläuche und Filterzufuhr verfügbar | |
10 St./Packung |
30 mL | |
ja | |
2 |