Learn More
Gibco™ Dog (Beagle) Cryopreserved Hepatocytes, Male
Kryokonservierte Hepatozyten vom Hund (Beagle), männlich
Marke: Gibco™ DGCS10
Additional Details : Gewicht : 0.00280kg
Beschreibung
Diese kryokonservierten Hepatozyten aus männlichen Hunden (Beagle) wurden für die allgemeine Enzymaktivität im Phase-I- und Phase-II-Stoffwechsel von Medikamenten charakterisiert.Zellen pro Fläschchen: 4 bis 8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Lebensfähigkeit, in-vivo-ähnlichen Enzymexpressionsniveaus und einer korrekten Zellmorphologie, die die Möglichkeit verbessern, In-vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu zeichnen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und firmeneigene Isolierungstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie eine der hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
Weiterführende Links:
Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten
Erfahren Sie mehr über unsere vollständige Hepatozyten-Produktlinie.
Hinweis:
Diese Produkte müssen in LN2-Dampfdewars ausgeliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
Spezifikation
Fläschchen mit kryokonservierten Hepatozyten sollten in einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei -135 °C gelagert werden. | |
Kryokonserviert | |
Hund | |
4 – 8 x 10^6 | |
Hepatozyt | |
Enzymaktivität Phase I und II, korrekte Morphologie, Viabilität generell > 75 % |
Hepatozytenzelle | |
Männlich | |
Einzelner Spender | |
Gibco™ | |
1 Röhrchen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.