Learn More
Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500 HPLC-Säulen
Wenn Sie anionische und neutrale Spezies in einem einzigen Durchlauf trennen müssen, verwenden Sie diese lösungsmittelkompatible Mischmodus-Säule.
513.30 CHF - 1363.89 CHF
Spezifikation
Säulentyp | Mischmodus |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umkehrphase und Ionenaustausch |
Max. Druck | 4000 psi (275 bar) |
Partikelgröße | 8,5 μm |
Stationäre Phase | Alkanol-quaternäres Amin |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11301723
|
Thermo Scientific™
042152 |
8,5 μm | 4 mm | 250 mm |
1363.89 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11311723
|
Thermo Scientific™
042153 |
8,5 μm | 4 mm | 50 mm |
513.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Wenn Sie anionische und neutrale Spezies in einem einzigen Durchlauf trennen müssen, verwenden Sie die Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-500-Säule. Mit Anionenaustausch und Umkehrphasen-Eigenschaften ist diese Mischmodus-Säule auf Polymerbasis lösungsmittelverträglich und über den gesamten pH-Bereich von 1 bis 14 stabil. Lösungsmittel können verwendet werden, um die Selektivität zu beeinflussen und um Kontaminanten zu entfernen, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern. Die OmniPac PAX-500-Säule eignet sich ideal für die Analyse eines breiten Untersuchungsspektrums von Verbindungen.
Die OmniPac PAX-500-Säule ist ideal für die Analyse von Alkoholen, Alkanolaminen, Antihistaminika, entzündungshemmenden Stoffen, aromatischen Säuren, anorganischen Säuren, Peptiden, Purinen und Pyrimidinen, Sulfonamiden, sulfonierten anionischen Tensiden und wasserlöslichen Vitaminen.- Der makroporöse hydrophobe Kern sorgt für eine Umkehrphasen-Retention und ist mit einer Anionenaustausch-Latexperlenschicht für die Anionenaustausch-Retention beschichtet
- Ionenaustauschkapazität von ca. 40 μeq/Säule
- 100 % lösungsmittelverträglich; sollte in der mobilen Phase immer mit mindestens 1 % organischem Lösungsmittel betrieben werden
Spezifikation
Mischmodus | |
4000 psi (275 bar) | |
Alkanol-quaternäres Amin | |
0 bis 14 | |
300 m²/g | |
4 mm |
Umkehrphase und Ionenaustausch | |
8,5 μm | |
Sphärisches, mikroporöses Polymer | |
1200 Å | |
L50 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.