Learn More
Fisherbrand™ Diamantförmige Wägeschiffchen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ diamantförmige Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
Marke:  Fisherbrand™
44.71 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21750" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.42300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15738197
  • 50.30 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diamantförmige Wägeschiffchen, die flexibel für präzises Ausgießen sind.
  • Breiter, flacher Boden, der ein Umkippen verhindert
  • 2 Farben
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Temperaturbereich von -10 bis 70 °C (14 bis 158 °F)
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich
  • 500er-Packung
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Polystyrol
Wägeschiffchen
71 mm
Einwegprodukt
Diamantförmig
Mikrowellen-Feuchtebestimmer
46 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers