Learn More
QIAGEN Cutting Mat
For precise sample disc removal from FTA cards.
6.75 CHF - 22.15 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikro-Stanze |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Saubere Probenschnitte bei FTA/FTA™ Eluierkarten |
Produkttyp | Schneidmatte |
Menge | 1 Packungen |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15342805
|
QIAGEN
WB100088 |
Klein (6,3 x 7,6 cm) |
6.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11323365
|
QIAGEN
WB100020 |
Groß (15,2 x 20,3 cm) |
22.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- The UniCore Cutting Mat ensures clean sample cuts from FTA/FTA Elute Cards and extends the life of the cutting tip of punch.
- The matt is are designed for repeated, extended use and can be cleaned with alcohol and is available in two formats.
Spezifikation
Mikro-Stanze | |
Saubere Probenschnitte bei FTA/FTA™ Eluierkarten | |
Schneidmatte | |
1 Packungen |