Learn More
Thermo Scientific™ Röhrchen, Canes und Kanister für die Tiefkühl-Lagerung
Thermo Scientific™ Röhrchen, Kanister und Zubehör maximieren die Lagerungskapazitäten.
6.30 CHF - 24.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11874760
|
Thermo Scientific™
4000211 |
Eine Kryo Zuckerrohr, 1,2 ml - 6 Ampulle |
24.00 CHF
6 Ampullen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11884760
|
Thermo Scientific™
4000214 |
Kryostrohhalm aus Aluminium, 5 ml, 2 Ampullen |
6.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15422424
|
Thermo Scientific™
4000216 |
Cryo Zuckerrohr, 5,0 ml , 2 Ampulle |
6.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12750348
|
Thermo Scientific™
4000217 |
Cryo Zuckerrohr, Aluminium für 9.2mL und 10 ml Becher |
6.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Lagerkapazitäten mit Thermo Scientific™ Fläschchen, Rohrbehältern und Kanistern für die Kryokonservierung.
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.