Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed Sensoren
Für Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung.
701.30 CHF - 742.50 CHF
Spécification
Beschreibung | TC-Sensor |
---|---|
Typ | TC-Sensor |
Steckertyp | Männlich |
Aufnahmevermögen | Kryoröhrchen, ummantelte Halme, Fläschchen |
Code produit | Marque | Zur Verwendung mit (Geräte) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Zur Verwendung mit (Geräte) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10061204
|
Thermo Scientific™
4000385 |
Für 1.2/2.0 Kryo Rohr in CryoMed |
742.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10590275
|
Thermo Scientific™
4000386 |
Für 4.0/5.0 Kryo Rohr in CryoMed |
701.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Description
Für Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung.
Thermoelement-Sensoren für Kryoröhrchen, Ummantelung Straw und Probenröhrchen.- Stecker im Lieferumfang inbegriffen
Spécification
TC-Sensor | |
TC-Sensor | |
Männlich | |
Kryoröhrchen, ummantelte Halme, Fläschchen |