Learn More
Thermo Scientific™ Countess™ Disposable Slide Holder
Nur für die Anwendung mit dem Countess™ II FL automatischen Zellzähler.
Marke:  Thermo Scientific™ AMEP4745
Additional Details : Gewicht : 0.70000kg
Artikelnummer. 15594183
  • 33.11 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nur für die Anwendung mit dem Countess™ II FL automatischen Zellzähler. Passend für Countess™ Einweg-Objektträger. Nicht kompatibel mit dem Countess™ II FL wiederverwendbaren Objektträger (A25750).
Spezifikation
Spezifikation
Halter für Einwegobjektträger
Zellzählung
Raumtemperatur
Countess™
Ursprünglich geliefert mit automatischem CIIFL-Zähler