Learn More
Corning™ PET-Vorratsflaschen, achteckig
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
10, 20, 30 mL
25 bis 125 ml
50 bis 1000 ml
50 bis 250 ml
50 bis 500 ml
Höhe (metrisch):
61 mm
81 mm
115 mm
142 mm
180 mm
220 mm
Beschreibung
- Bruchsichere Flaschen sind eine ergonomische und einfach zu handhabende Alternative zu Glas
- Auslauf- und manipulationssicherer 31.7 mm-HDPE-Schraubverschluss
- Erhabene Graduierungen für präzise Messungen
- Verpackt in zwei praktischen, in Schrumpffolie eingewickelten Tabletts in einem hygienischen Außenbeutel
- Sterilisiert auf 10–6 SAL-Wert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
- USP-Klasse VI-konforme Flaschen sind validiert auf Nichttoxizität und sind nicht-hämolytisch
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml (16.9 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16.9 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.2 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 31.7 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und Probenentnahme von Medien, biologischen und anderen wässrigen Lösungen |
Material | PET |
Anzahl pro Karton | 24/Karton |
Anzahl pro Packung | 12/Packung |