Learn More
Corning™ NY-Spritzenvorsatzfilter
Für Anwendungen empfohlen, bei denen ein sehr geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen erforderlich ist, da weder Benetzungsmittel, Reinigungsmittel oder Tenside enthalten sind. Corning™ Spritzenfilter aus Nylon gewährleisten dank ihrer hervorragenden chemischen Beständigkeit ein optimales Leistungsverhalten bei der Filterung aggressiver Lösungen.
Marke: Corning™ 431225
Additional Details : Gewicht : 0.36750kg
Description
Für Gewebekulturen und HPLC-Anwendungen. Polypropylengehäuse.
- Durchmesser: 25 mm Durchmesser fassen Volumen von 0.5 bis 100 ml
- Nylon (NY): Natürlich hydrophil, keine Netzmittel erforderlich. Gute chemische Kompatibilität, ideal für wässrige und die meisten organischen Proben geeignet
- Porengrößen: 0.2μm-Filter für die Entfernung von sehr feinen Partikeln und 0.45 μm Porengröße für die meisten Aufreinigungsanwendungen
- Zu 100 % integritätgetestet, als nicht-zytotoxisch und nicht-pyrogenisch zertifiziert
- Hergestellt gemäß ISO 9002-Normen
NY-Membranen sind darauf zertifiziert, keine Geisterpeaks im UV-Bereich bei HPLC-Anwendungen zu verursachen.
Informations sur la commande
Die Porengröße und der Membrantyp sind auf jeden Spritzenfilter aufgedruckt. Die sterilen Filter sind einzeln in Blisterverpackungen in Behältern zu jeweils 50 Stück verpackt, die nicht sterilen Filter in Verpackungen zu jeweils 50 Stück.
Compliance
Gemäß ISO 9002 und den GMP-Normen gefertigt sowie zu 100 % auf Integrität geprüft. Die HPLC-zertifizierten Filter (NY) werden einer umfassenden Prüfung unterzogen, um Geisterpeaks im UV-Bereich auszuschließen.
Spécification
Nylon | |
Für Gewebekulturen und HPLC | |
87 psi | |
Spritzenfilter | |
25 mm |
0,45 μm | |
150 μl | |
Polypropylen | |
0,5 bis 100 ml |