Learn More
Corning™ Kryofläschchen mit Innengewinde und farbigen Verschlüssen
Verwendet für die Lagerung von wertvollen Zellkulturen, biologischen Lösungen und wässrigen Lösungen bei Tiefsttemperaturen.
Marke: Corning™ 431417
Additional Details : Gewicht : 1.22480kg
Description
- Aus Polypropylen mit medizinischer Qualität
- Runder Boden in freistehender Ausführung
- Mit Silikonscheibe für sichere Abdichtung
- Schwarze Graduierung mit großer weißer Beschriftungsfläche
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Geeignet für einen Temperaturbereich von Autoklavieren (+121 °C) bis zur Lagerung in flüssigem Stickstoff (–196 °C)
- Zertifiziert nicht-pyrogenisch und DNase-/RNase-frei
- Farblich sortiert: Gelb, Blau, Grün, Rot und Weiß – jede Farbe wird in Beuteln zu je 50 geliefert
- Kapazität von 2 ml
Specifications
Gelb | |
Polypropylen | |
2 mL | |
Ja | |
500 | |
Rund | |
−196 °C | |
Rund, selbststehend | |
Ja | |
Ja |
Naturfarben | |
Steril | |
Für die Lagerung von wertvollen Zellkulturen, biologischen Lösungen und wässrigen Lösungen bei Tiefsttemperaturen. | |
Dichtungseinsätze aus Silikon | |
50 | |
−320.8 °F | |
Innen | |
Ja | |
Polypropylen |