Learn More
Corning™ Vorfilter aus Glasfaser
ohne Angabe
77.58 CHF - 91.54 CHF
Spezifikation
Material | Glasfaser |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Anzahl pro Karton | 100 |
Anzahl pro Packung | 100/Packung |
Typ | Vorfilter |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11353775
|
Corning™
431411 |
250 ml-Filtertrichter, Corning Flaschenaufsatz und Vakuumfiltrationssysteme |
77.58 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343775
|
Corning™
431410 |
150 ml-Filtertrichter, Corning Flaschenaufsatz und Vakuumfiltrationssysteme |
77.58 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373775
|
Corning™
431413 |
1000 ml-Filtertrichter, Corning Flaschenaufsatz und Vakuumfiltrationssysteme |
91.54 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363775
|
Corning™
431412 |
500 ml-Filtertrichter, Corning Flaschenaufsatz und Vakuumfiltrationssysteme |
78.34 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für den Einsatz in Corning Flaschenaufsatz- und Vakuumfiltrationssystemen.
Spezifikation
Glasfaser | |
100 | |
Vorfilter |
Nicht steril | |
100/Packung |