Learn More
Corning™ Farbcodierte Einsätze für Verschlusskappen
Zur Verwendung mit Corning Kryoröhrchen außer 03-374-6
Marke:  Corning™ 2015
Additional Details : Gewicht : 0.08820kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10317532
  • 42.33 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Farbcodierung für einfache Probenidentifizierung
  • Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polypropylen
500
Polypropylen
Weiß
Unsteril
50