Learn More
Corning™ CellBIND™ Oberflächenkulturschalen
Hergestellt aus optisch klarem, nativem Polystyrol für optimale Sichtbarkeit. Corning™ CellBIND™ Oberflächenkulturschalen werden für optimale Zellhaftung behandelt, um Zellen bei der Anpassung an serumreduzierte oder serumfreie Medien zu unterstützen.
92.10 CHF - 220.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
---|---|
Verschluss inklusive | Ja |
Verschlussmaterial | Polystyrol |
Bodenform | Rund |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kulturfläche | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kulturfläche | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10581873
|
Corning™
3296 |
100 mm | 55 cm2 | 20 mm |
92.10 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10757804
|
Corning™
3294 |
35 mm | 8 cm2 | 10 mm |
220.00 CHF
210 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10665893
|
Corning™
3295 |
60 mm | 21 cm2 | 15 mm |
220.00 CHF
126 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
- Lüftungsöffnungen gewährleisten einen durchgehenden Gasaustausch
- Mit Gammastrahlung sterilisiert, zertifiziert nicht-pyrogen
- Erfordern keine Kühlung oder besondere Handhabung im Gegensatz zu Standardbeschichtungen zur Verbesserung der Zelladhäsion
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale |
Ja | |
Rund | |
Ja | |
Rund | |
CellBIND | |
Deckel |