Learn More
Corning™ 384-Well-Platten mit niedrigem Flansch und flachem Boden
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 384-Well einfarbige schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten eignen sich für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays. Chargen geprüft auf Lichtundurchlässigkeit und niedrig fluoreszierenden/lumineszierenden Hintergrund.
384.79 CHF - 722.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 384 |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Farbe | Wellform | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Wellform | Oberflächenbehandlung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10713767
|
Corning™
3577 |
Schwarz | Flach | Hohe Bindung |
499.55 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10382883
|
Corning™
3574 |
Weiß | Flach | Nicht-bindend |
615.83 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10087842
|
Corning™
3575 |
Schwarz | Flach | Nicht-bindend |
609.30 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10745303
|
Corning™
3573 |
Schwarz | Flach | Unbehandelt |
384.79 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15328271
|
Corning™
4510 |
Schwarz | Rund | Hohe Bindungskapazität |
605.97 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15327190
|
Corning™
4512 |
Weiß | U | Unbehandelt |
547.99 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15284518
|
Corning™
4511 |
Schwarz | Rund | Unbehandelt |
489.96 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15314322
|
Corning™
4514 |
Schwarz | Rund | Nicht-bindend |
673.80 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15338271
|
Corning™
4513 |
Weiß | Rund | Nicht-bindend |
722.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Description
- Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
- Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
- Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
- Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungskapazität für Immunoassay-Anwendungen oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
- Aus Polystyrol medizinischer Qualität
- Well-Volumen: 112 μ l
- Arbeitsvolumen: 20 μl bis 80 μl
- Oberfläche/Well: 0.06 cm2
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Specifications
Standard | |
Polystyrol | |
Nicht steril |
16 x 24 | |
384 |