Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verbindung E
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Menge | 0,5 mg |
Beschreibung | Weißgrau |
Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein zelldurchlässiger, potenter, selektiver, peptidomimetischer, nicht-transitionaler analoger Inhibitor der →-Sekretase und Notch-Verarbeitung |
CAS | 209986-17-4 |
Summenformel | Gehäuse C27H24F2N4O3 |
Formelmasse | 490,50 |
Synonym | γ-Sekretasehemmer XXI; |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Form | Fest |