Learn More
B Braun™ Kombi-Stopfen, Kegelverschlüsse
Die B Braun™ Kombi-Stopfen-Verschlusskonen sind geeignet für sterile Verschlüsse von IV- und Spritzenbaugruppen.
17.45 CHF - 18.35 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylene |
---|---|
Produkttyp | Kombianschlag |
Anschlusstyp | Luer-Lock-Anschluss, männlich und weiblich |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10712393
|
B Braun™
4495152 |
Blau |
18.35 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10500053
|
B Braun™
4495101 |
Rot |
17.45 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Luer-Lock-Anschluss, Außengewinde und Innengewinde
- Aus PE (Polyethylen)
- Steriles Schließen aller offenen IV-Zugänge in IV-Sets
- Steriles Schließen von Fertigspritzen
- Erhältlich in rot, blau und weiß
- Schachtel mit 100 Stück
Spezifikation
Polyethylene | |
Kombianschlag | |
Luer-Lock-Anschluss, männlich und weiblich | |
Steril |