Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format mit Filter
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikroplattenanwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen E1-ClipTip-Pipetten konzipiert.
849.00 CHF - 890.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | mit Filter |
---|---|
Sterilität | steril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Format | Gestell |
Verpackung | 10 x 384 Spitzen/Einschub |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Farbcode | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15942021
|
Thermo Scientific™
94420073 |
ClipTip 384 12.5 Ext, mit Filter, steril, Gestell | 12,5 μl | Rosa | steril & PCR-fähig |
849.00 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15226293
|
Thermo Scientific™
94420053 |
ClipTip 384 12.5, mit Filter, steril, Gestell | 12,5 μl | Rosa | Steril und PCR-fähig |
890.00 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15256293
|
Thermo Scientific™
94420103 |
ClipTip 384 30, mit Filter, steril, Gestell | 30 μl | Violett | steril & PCR-fähig |
890.00 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15286293
|
Thermo Scientific™
94420153 |
ClipTip 384 125, mit Filter, steril, Gestell | 125 μl | Gelb | Steril und PCR-fähig |
885.00 CHF
3840 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikrotiterplatten-Anwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen Pipetten E1-ClipTip konzipiert. Die Pipettenspitzen verfügen über einen innovativen ‘Snap-and-Seal’ Mechanismus, sodass sich die Spitzen mit geringem Kraftaufwand sicher aufsetzen lassen, was für mehr Effizienz und Vertrauen in Ihre Arbeit sorgt.
Hauptmerkmale:
- Alle Spitzen im ClipTip-384-Format verfügen über einen ‘ Snap-and-Seal’ Spitzenaufsatz, der für eine sichere Befestigung der Spitzen mit geringem Kraftaufwand sorgt
- Jede Spitze hat kleine Vorsprünge, die auf dem Flansch der Pipette einrasten
- Ideal für Anwendungen mit Mikrotiterplatten im 384-Format
- Pipettenspitzen mit Filter sind ideal für empfindliche Assays wie PCR und mit kritische Proben, um Kreuzkontaminationen zu verhindern
Bewährte Qualität
- Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, PCR-Inhibitoren, ATP und Endotoxin
Umfangreiche Spitzenauswahl
- Volumina im 96-Format: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1.000 und 1.250 μl
- Volumina im 384-Format: 12,5, 30 und 125 μl
- Verlängerte Spitzen für die Volumina 12,5 und 300 μl für eine bessere Reichweite mit spezifischen Verbrauchsmaterialien für Laborartikel erhältlich
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
- Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die praktische Kennzeichnung erleichtert die Zuordnung des Farbcodes der F1-ClipTip- und E1-ClipTip-Pipette zum entsprechenden ClipTip-Pipettenspitzen-Gestelleinsatz
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
mit Filter | |
Nicht autoklavierbar | |
10 x 384 Spitzen/Einschub | |
Steril und PCR-fähig |
steril | |
Gestell | |
ClipTip™ |