Learn More
Fisherbrand™ Klarglas-Standardflaschen mit weiter Öffnung ohne Kappen
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
4 oz.
8 oz.
32 oz.
64 oz.
128 oz.
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
950 ml
2000 ml
3840 ml
Description
- Verfügt über eine breite Öffnung zur einfachen Überführung des Inhalts
- Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln
- Aus durchsichtigem Flintglas hergestellt
Specifications
Verschlussgröße | 58 bis 400 mm |
Durchmesser (metrisch) | 62 mm |
Höhe (metrisch) | 109 mm |
Produkttyp | Standard-Weithalsflasche |
Kapazität (metrisch) | 240 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 54 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 44 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Show More |