Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
2 oz.
8 oz.
Kapazität (metrisch):
60 ml
240 ml
Beschreibung
- Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
- Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
- Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 240 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 24 |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Halsausführung | 58-400 |
Closure Included | Ja |
Graduated | Ja |
Öffnung | Weit |