Learn More
Metro™ Chrome Steel Shelves
960.00 CHF - 1913.56 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For storage in ventilated area, the air flow is not disturbed |
---|---|
Höhe (metrisch) | 189.5 cm |
Tragkraft (metrisch) | 270 kg |
Einschubtyp | Complete Stationary Unit 5 |
Produkttyp | Shelf |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11890290
|
Metro™
5A357C |
Dimensions (L x W x H): 1220 x 455 x 1895mm |
1240.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11830300
|
Metro™
5A557C |
960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11800320
|
Metro™
5A577C |
Dimensions (L x W x H): 1825 x 610 x 1895mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
For storage in ventilated area, the air flow is not disturbed | |
270 kg | |
Shelf |
189.5 cm | |
Complete Stationary Unit 5 | |
Chrome Steel |