Learn More
CHEMetrics COD-Reagenzfläschchen
Enthalten vorgemessene Reagenzien für die genaue, kostengünstige Bestimmung von CSB
36.90 CHF - 183.00 CHF
Spezifikation
Analyten | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abgemessene Reagenzien zur genauen, kostengünstigen Bestimmung des CSB, Bestimmung des Gehalts von oxidierbarem organischen Material in Abwasser |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Faulbehälterblock sowie Photometer oder Spektralphotometer |
Prüfzeit | 2 Std. Verdau |
Typ | COD-Fläschen-Kit |
Includes: Anweisungen
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Bereich | Anzahl Tests | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Bereich | Anzahl Tests | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11863510
|
CHEMetrics
K7350S |
USEPA-akzeptiert | 0 bis 150 ppm | 24 | 25 Fläschchen und Bedienungsanleitung |
36.90 CHF
0.08 Liter |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11731064
|
CHEMetrics
K7365 |
USEPA-akzeptiert | 0 bis 1500 ppm | 149 | 150 Fläschchen und Bedienungsanleitung |
183.00 CHF
150 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11883510
|
CHEMetrics
K7370S |
Nicht USEPA-zugelassen | 0 bis 15.000 ppm (HR+) | 24 | 25 Fläschchen und Bedienungsanleitung |
36.90 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11741064
|
CHEMetrics
K7375 |
Nicht USEPA-zugelassen | 0 bis 15.000 ppm | 98 Fläschchen und Bedienungsanleitung |
122.00 CHF
150 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Es ist nicht erforderlich, vorhandene Geräte oder Verfahren zu ändern oder neu zu kalibrieren
- Glas in optischer Qualität für Genauigkeit
- Erhältlich in Ausführungen mit und ohne Quecksilber
- Schraubverschlüsse mit PTFE-Beschichtung für Inertheit
- Standardmäßig 5/8 Zoll (16 mm) Durchmesser für Kompatibilität mit Standard-CSB-Reaktoren und Spektralphotometern; kann auch in Mikro-CSB-Reaktoren verwendet werden
- Befolgen Sie die EPA-zugelassene Methode für die Konformitätsmeldung und verwenden Sie Kaliumdichromat als Oxidationsmittel, Silbersulfat als Katalysator und Quecksilberchlorid zur Entfernung von Chlorid-Interferenzen
- Die Quecksilber-freie Version verwendet dasselbe Oxidationsmittel und denselben Katalysator ohne den Chloridkompensator
Bestellinformation
In Packungen mit je 25 Reagenzienfläschchen
Spezifikation
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | |
Faulbehälterblock sowie Photometer oder Spektralphotometer | |
COD-Fläschen-Kit |
Abgemessene Reagenzien zur genauen, kostengünstigen Bestimmung des CSB, Bestimmung des Gehalts von oxidierbarem organischen Material in Abwasser | |
2 Std. Verdau |