Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ AP-1-bla ME-180 Cell Line
CellSensor™ AP-1-bla ME-180-Zelllinie
Marke: Invitrogen™ K1661
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die CellSensor™ AP-1-bla ME-180 Zelllinie enthält ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle des AP-1-Response-Elements steht, welches stabil in ME-180-Zellen integriert ist. Die Zelllinie wurde durch die FACS-Sortierung von Zellen erzeugt, die auf Stimulation des AP-1-Wegs mit dem epidermalen Wachstumsfaktor (EGF) reagieren. Diese Zelllinie wurde für DMSO-Toleranz, Inkubationszeit des Stimulans, Bedingungen der Substratbeladung, Z' und EC50-Konzentration des epidermalen Wachstumsfaktors validiert. Die AP-1-bla ME-180-Zelllinie reagiert auf Behandlung mit Agonisten wie aufgrund der Literaturdaten erwartet und kann für das Hochdurchsatz-Screening für Agonisten oder Antagonisten des AP-1-Wegs mit Substanz-Bibliotheken angepasst werden. Kandidatenmedikamente können auch auf Dosisreaktionen gegen diese Zelllinie getestet werden. Kunden aus dem akademischen und gemeinnützigen Bereich fragen bitte nach Sonderpreisen.Spezifikation
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
CellSensor™ Zelllinien werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen. | |
EGFR, ERK1/2, p38, MEK, MAPK-Pfad, c-MET, JNK, RON, RAF | |
ME-180 | |
Signalweg |
Teilende Zellen | |
CellSensor™ | |
AP-1-bla ME-180 Zelllinie | |
CellSensor™ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.