Learn More
CCF2-FA (free acid)
CCF2-FA (freie Säure)
1316.00 CHF - 9190.00 CHF
Spezifikation
Zellpermeabilität | Zellundurchlässig |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Produktlinie | GeneBLAzer™ |
Substrat | CCF2-FA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10616883
|
Invitrogen
K1027 |
1mg |
9190.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11514916
|
Invitrogen
K1034 |
100 μg |
1316.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
CCF2-FA (freie Säure) ist ein Fluoreszenz-Resonanz-Energietransfer-Substrat (FRET), das aus einem Cephalosporin-Kern besteht, der B7-Hydroxycoumarin mit Fluorescein verbindet. Dieses Produkt ist für die Verwendung als Beta-Lactamase-Substrat in einem GeneBLAzer™ zellbasierten Assay vorgesehen.GeneBLAzer™ zellbasierte Assays verwenden für gewöhnlich die membrandurchdringenden Esterformen (CCF2-AM und CCF4-AM) der negativ geladenen fluoreszierenden Beta-Lactamase-Substrate CCF2 und CCF4. Diese lipophilen Ester gelangen schnell in die Zelle, wo sie durch die Spaltung endogenetischer zytoplasmatischer Esterasen schnell in ihre negativ geladenen Formen umgewandelt und im Zytosol eingeschlossen werden.
CCF2-FA ist im Wesentlichen das CCF2-Substrat ohne die in der AM-Version vorkommenden Ester. CCF2-FA wird entestert und in Zelllysat-Anwendungen verwendet, wobei die Belastung der Zellmembran und die Entesterungsschritte umgangen werden. Zelllysate sind die bevorzugte Methode für Anwendungen mit Zellen, die eine Zellwand enthalten. CCF2-FA kann auch als Kontrolle zur Erfassung der Anregungs- und Emissionsspektren für CCF2-AM und CCF4-AM verwendet werden.
Spezifikation
Zellundurchlässig | |
Fluoreszent | |
CCF2-FA | |
Beta-Lactamase-Substrat |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
GeneBLAzer™ | |
Chemisches Substrat | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.