Learn More
Fisherbrand™ Gittereinsätze aus Karton
Diese Einsätze lassen sich mit Kryoboxen kombinieren und gewährleisten so eine flexible Zellaufbewahrung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Kryoboxen aus Karton sind aus einem extrem kältebeständigen Karton gefertigt und wasserabweisend beschichtet. Damit eignen sie sich optimal zur Probenlagerung.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.91350kg
Artikelnummer. 12747125
  • 44.75 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Gitter-Einsätze
Probenlagerungsröhrchen
136 mm
10 x 10
Pappe
Lagerung von Proben
25 mm
136 mm