Learn More
Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss
Bewahren Sie die Probenintegrität mit einem automatischen Verfahren zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4113NAL
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11972221
  • 63090.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bewahren Sie die Probenintegrität mit dem Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper für Röhrchen mit Schraubverschluss , einer automatisierten Methode zum schnellen und einfachen Öffnen und Verschließen von Röhrchen. Capit-All Geräte sind für die Verwendung auf dem Labortisch oder die integrierte Verwendung konzipiert. Sie öffnen und verschließen Thermo Scientific™ Matrix™ und Thermo Scientific™ Nunc™ Röhrchen mit Schraubverschluss im 24-, 48- und 96-Format genau und einfach. Alle Geräte verschließen Röhrchen mit optimalem Drehmoment.
Höhere Produktivität
  • Steigern Sie den Durchsatz und öffnen oder verschließen Sie ein komplettes Gestell mit Röhrchen gleichzeitig in rund 10 Sekunden
  • Automatisches Ab- und Aufschrauben von Verschlüssen bei Röhrchen unterschiedlicher Höhe - auch im selben Gestell - sowie bei Röhrchen, die nicht korrekt im Rack sitzen.
  • Ersetzt vollständig manuelle Methoden zum Verschließen und Öffnen
Unübertroffener Probenschutz
  • Verschließt alle Röhrchen im Gestell mit dem optimalen Drehmoment; wahrt dadurch die Probenintegrität und verhindert Probenverluste während der Aufbewahrung.
  • Sicherheitsvorrichtungen gewährleisten die korrekte Ausrichtung im Gestell, damit keine Verschlüsse schief aufgesetzt oder zu stark festgezogen werden.
  • Ein Tropfschutzeinsatz verhindert Kreuzkontaminationen beim Einsetzen und Entnehmen der Röhrchengestells
  • Die interne Bauweise verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in offene Röhrchen.
Anwenderfreundlich
  • Dank der leicht verständlichen Benutzeroberfläche mit vier Tasten können alle im Labor tätigen Mitarbeiter das Gerät bedienen.
  • Einfache Integration in automatisierte Systeme
  • Die Wartung ist einfach; und es können bis zu eine Million Röhrchen verarbeitet werden, bevor Arbeiten im Rahmen der vorbeugenden Wartung erforderlich sind.
Spezifikation
Spezifikation
Ca. 10 Sekunden pro Zyklus (Ver- oder Entdeckeln)
50/60 Hz
Nalgene-Kryolagerungsröhrchen mit Außengewinde
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln
110 bis 240 V, 50/60 Hz
45 kg
1
110/240 V
Gerät zum Deckeln und Entdeckeln
Nalgene Kryolagerungsröhrchen mit Außengewinde
24-Kanal
32,8 x 36,0 x 56,0 cm (14,2 x 12,9 x 22 in.)
97 lb.
1
Handbedienung über Drucktasten