Learn More
Calconcarbonsäure, Honeywell™
127.98 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calconcarboxylsäure |
Schmelzpunkt | 300 °C |
Namenshinweis | Für die Komplexometrie |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 727492 |
Formelmasse | 438.41 mol |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Farbe | Lila |
Menge | 10 g |
Physikalische Form | Pulver |