Learn More
Fisherbrand™ Ionenselektive Elektrode
Ionenselektive pH-Kombinationselektrode mit einer Reproduzierbarkeit von besser als 2 %.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Reproduzierbarkeit über 2 %
- Austauschbare Membran
- S7-konformer Pro Kopf-Anschluss
- Alle pH/mV-Messgeräte oder -Ionometer
- pH-Kombination Gamma 3 bis 10
Spezifikation
Ion: Calcium | |
3 bis 10 | |
Alle pH-/mV-Messgeräte oder -Ionometer | |
Ionenselektive pH-Elektrode |